Learn More
JG Finneran™ Flacon d’échantillon à ouverture standard en verre borosilicaté de type I avec bouchon vissé
Utilisez ces flacons pour de nombreuses applications. Les flacons d’échantillon JG Finneran™ à ouverture standard en verre borosilicaté de type I sont conçus pour fonctionner dans une variété d’échantillonneurs automatiques nécessitant des flacons à col étroit.
Marque: JG Finneran™ 32008-1232
Description
- L’ouverture étroite permet d’utiliser des bouchons et des septa de 8 à 425 mm
- Conçus pour pouvoir choisir entre le verre borosilicaté transparent ou ambré de type I
- Disponibles avec des pastilles de marquage graduées
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté (type 1) | |
Conçu pour fonctionner dans une grande variété d’échantillonneurs automatiques nécessitant des flacons à col étroit | |
100 | |
100/paquet |
12 mm | |
2 mL | |
1000/boîte | |
32 mm | |
8/425 |