Learn More
Azpack™ Flacons d’injection et de lyophilisation
Assurent une protection optimale du contenu contre le vieillissement prématuré. Les flacons d’injection et de lyophilisation Azpack™ protègent l’intégrité du contenu contre la perte d’efficacité.
Marque: Azpack™ 11388123
Description
- Fabriqués en verre transparent neutre FIOLAX™
- Résistance chimique, neutralité et imperméabilité excellentes
- Col à sertir
- Fournis sans bouchons
Spécification
Flacon | |
Clear | |
Sertis | |
20mm | |
12.6 mm |
20 ml | |
Verre FIOLAX™ | |
104/boîte | |
29.25 mm (Neck O.D.) | |
56 mm |