Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyde de choline, solution aqueuse à 45% en poids, pur, stabilisé
69.04€ - 2229.09€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution |
---|---|
CAS | 123-41-1, 7732-18-5 |
Couleur | Blanc |
Densité | 1.0700g/mL |
Formule moléculaire | C5H15NO2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10128512
|
Thermo Scientific Chemicals
386721000 |
100 mL | Flacon en verre |
69.04€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10582683
|
Thermo Scientific Chemicals
386725000 |
500 mL | Flacon en verre |
176.88€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11386725
|
Thermo Scientific Chemicals
386720025 |
2.5 L | Flacon en verre |
570.84€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11945441
|
Thermo Scientific Chemicals
386720100 |
10 L | Récipient en plastique |
2229.09€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution | |
Blanc | |
C5H15NO2 | |
15,2211 | |
choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide | |
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M | |
2-Hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde | |
1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine | |
121.18 | |
Pures |
123-41-1, 7732-18-5 | |
1.0700g/mL | |
MFCD00002831 | |
1.07 | |
Solubility in water: miscible. | |
[OH-].C[N+](C)(C)CCO | |
121.18 | |
31255 | |
44.0 to 48.0% (Total base) | |
Poudre granulaire |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-625-1
- Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Choline hydroxide
RUO – Research Use Only