Learn More
Chlorure de choline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.15€ - 420.09€
Identifiants chimiques
CAS | 67-48-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H14ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.62 |
Numéro MDL | MFCD00011721 |
Clé InChI | SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride |
CID PubChem | 6209 |
ChEBI | CHEBI:133341 |
Nom IUPAC | 2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ;chlorure |
SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10011973
|
Thermo Scientific Acros
110290500 |
50 g | Flacon en plastique |
30.15€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10570181
|
Thermo Scientific Acros
110295000 |
500 g | Flacon en plastique |
73.67€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10715561
|
Thermo Scientific Acros
110290010 |
1 kg | Flacon en plastique |
118.59€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703924
|
Thermo Scientific Acros
110290050 |
5 kg | Récipient en plastique |
420.09€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67-48-1 | |
139.62 | |
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M | |
6209 | |
2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ;chlorure |
C5H14ClNO | |
MFCD00011721 | |
choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride | |
CHEBI:133341 | |
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO |
Spécification
Choline chloride | |
298.0°C to 304.0°C | |
Authentique | |
C5H14ClNO | |
MFCD00011721 | |
15, 2211 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol | |
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO | |
139.62 | |
CHEBI:133341 | |
99% |
67-48-1 | |
Blanc | |
98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry) | |
HOCH2CH2N(CH3)3Cl | |
04, II, 722 | |
choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride | |
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M | |
2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ;chlorure | |
6209 | |
139.62 | |
Cristaux adhérents |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-655-4
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche