Learn More
Chloroformate de cholestéryle 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10439020
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7144-08-3
Formule moléculaire C28H45ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 449.12
Numéro MDL MFCD00003633
Clé InChI QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Synonyme cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
CID PubChem 111262
Nom IUPAC [(3 S,8 S,9 S,10 R,13,14 S R S,17 R)-10,13 -diméthyl-17 -[(2 R)-6 -méthylheptan-2 -yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17 -dodécahydro-1 H-cyclopenta[a]phénanthrènes-3 -yl] carbonochloridate
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholesteryl chloroformate
Note relative au nom 97%
Point de fusion 116°C to 118°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.2% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Fieser 01,141
Rotation spécifique -26° to -30° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Poids de la formule 449.1
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cholesteryl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.