Learn More
Cholestérol, Affymetrix / USB™
Code produit. 15845108
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Identifiants chimiques
CAS 57-88-5
Formule moléculaire C27H46O
Poids moléculaire (g/mol) 386.664
Numéro MDL MFCD00003646
Clé InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonyme cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3 beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
CID PubChem 5997
ChEBI CHEBI:16113
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cholesterol
Point de fusion 147°C to 150°C
Densité 1.067
Point d’ébullition 360°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 1915888
Gravité spécifique 1.067
Poids de la formule 386.65
Forme physique Poudre