Learn More
Cholestérol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
100g, Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
CAS | 57-88-5 |
Point de fusion | 147°C |
Couleur | Blanc |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Formule moléculaire | C27H46O |
Numéro MDL | 3646 |
Poids de la formule | 386.65g/mol |
Forme physique | Solide en poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cholesterol