Learn More
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
Choice™ SuperSorb is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wipe.
750.00€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Wipe |
---|---|
Longueur (impériale) | 9 in. |
Longueur (métrique) | 23 cm |
Largeur (impériale) | 9 in. |
Largeur (métrique) | 23 cm |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16600014
|
Berkshire™
CHSS09.14 |
75 Pk., 14/Cs. (Standard Packaging) |
750.00€
75 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
- Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
Spécification
Cleanroom Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Autoclavable | |
Single-use | |
2-ply |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
Knit | |
Sealed | |
Non-sterile |