Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de chlortétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Le chlorhydrate de chlortétracycline, numéro CAS 64-72-2, est un antibiotique à large spectre de la famille des tétracyclines
68.14€ - 207.03€
Identifiants chimiques
CAS 64-72-2
Formule moléculaire C22H24Cl2N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 515.34
Clé InChI QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonyme CTC
CID PubChem 66577600
Nom IUPAC (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(diméthylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10115160
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
268245000
500 mg Flacon en verre
68.14€
500mg
11916911
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
268240025
2.5 g Flacon en verre
207.03€
2.50g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le chlorhydrate de chlortétracycline est un antibiotique à large spectre de la famille des tétracyclines
•Reçoit son nom d’une substitution 7-chloro sur l’un des anneaux de sa structure mère, la tétracycline
•Bactériostatique inhibant la sous-unité ribosomale 30S et empêche la formation de peptides
•Peut fonctionner comme antiprotozoaire et antifongique
Applications
• La chlortétracycline est adaptée à une utilisation en biochimie, en microbiologie, en recherche in vivo et en culture cellulaire
• Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Identifiants chimiques
64-72-2
515.34
CTC
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(diméthylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
C22H24Cl2N2O8
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
66577600
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spécification
Chlortetracycline hydrochloride
Poudre cristalline fine
220.0°C
C22H24Cl2N2O8
Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone, ether,, chloroform, dioxane and propylene glycol, 17.4g/L methanol (28°C), 1.7g/L ethanol (28°C), soluble in solutions of alkali hydroxides and, carbonate
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
515.34
515.33
≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Chlortetracycline Hydrochloride
64-72-2
Authentique
CTC
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(diméthylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
66577600
− 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
Jaune
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Chlortetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.