Learn More
Chlorotriphénylsilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423900
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriphénylsilane est utilisé comme agent de silylation. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-86-8
Formule moléculaire C18H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 294.85
Numéro MDL MFCD00000496
Clé InChI MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
CID PubChem 6458
Nom IUPAC chlorotriphenylsilane
SMILES Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 188°C to 189°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau Chlorotriphenylsilane
Point de fusion 91°C to 96°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1820487
Point d’éclair >200°C (392°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 294.86
Pourcentage de pureté 96%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive