Learn More
Chlorotriphénylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10408690
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-86-8
Formule moléculaire C18H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 294.85
Numéro MDL MFCD00000496
Clé InChI MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
CID PubChem 6458
Nom IUPAC chloro(triphényl)silane
SMILES Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorotriphenylsilane
Note relative au nom 95%
Point de fusion 91°C to 96°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 378°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3SiCl
Quantité 25 g
Beilstein 16, 905
Fieser 12,279
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 294.85
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline et cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorotriphenylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.