Learn More
Sel de diphosphate de chloroquine, 99,6 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11456331
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Identifiants chimiques
CAS 50-63-5
Formule moléculaire C18H32ClN3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 515.86
Numéro MDL MFCD00069852
Clé InChI QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
CID PubChem 64927
Nom IUPAC 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; Acide phosphorique
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroquine diphosphate salt
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.996
Quantité 250 g
Poids de la formule 515.9
Forme physique Poudre cristalline