Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de diphosphate de chloroquine, 98 %
Le sel de diphosphate de chloroquine, numéro CAS 50-63-5, est un membre de la famille des quinolones qui est considéré comme un intercalateur d’ADN.Il présente des activités anti-paludiques, anti-inflammatoires et anti-filaricides.
45.10€ - 346.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-63-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H32ClN3O8P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 515.86 |
Numéro MDL | MFCD00069852 |
Clé InChI | QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine |
CID PubChem | 64927 |
Nom IUPAC | 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; acide phosphorique |
SMILES | OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15368865
|
Thermo Scientific Chemicals
455240250 |
25 g |
45.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15384998
|
Thermo Scientific Chemicals
455241000 |
100 g |
164.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15394998
|
Thermo Scientific Chemicals
455245000 |
500 g |
346.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• Le sel de diphosphate de chloroquine est un intercalateur d’ADN qui présente des activités anti-paludiques et anti-inflammatoires.
•On a décrit que ce composé interfère avec la biosynthèse des acides nucléiques, suggérant ainsi un mécanisme d’action cellulaire
Applications
• Le sel de diphosphate de chloroquine est utilisé comme un intercalateur d’ADN pour dissocier les complexes antigène-anticorps sans dénaturer les antigènes des globules rouges
• Ce composé présente une activité antipaludique contre Plasmodium falciparum, sauf contre les souches résistantes à la chloroquine.Il a été utilisé dans des dosages antiplasmodiaux in vitro.Chez les parasites, son mécanisme d’action reste peu clair, mais ce composé peut inhiber l’hème polymérase enzymatique parasitaire qui convertit l’hème toxique en hémozoïne non toxique, ce qui entraîne l’accumulation d’hème toxique dans le parasite.
• Il présente une très forte activité antivirale contre le NiV, mais une activité plus faible contre d’autres virus à des concentrations inférieures à 20 μM
• Le sel de diphosphate de chloroquine est utilisé pour étudier le rôle de l’acidification endosomique dans les processus cellulaires, tels que la signalisation des TLR intracellulaires
• Le sel de diphosphate de chloroquine a été utilisé dans les études d’inhibition de l’autophagie
Identifiants chimiques
50-63-5 | |
515.86 | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
64927 | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
C18H32ClN3O8P2 | |
MFCD00069852 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; acide phosphorique |
Spécification
Chloroquine diphosphate salt | |
200.0°C | |
Authentique | |
C18H32ClN3O8P2 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; acide phosphorique | |
64927 | |
98% |
50-63-5 | |
2% max. (105°C, 16 h) | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00069852 | |
Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol, benzene, chloroform, ether | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 | |
515.86 | |
515.86 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-055-2
- Chloroquine diphosphate salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only