Learn More
Hexahydrate d’acide chloroplatinique, réactif ACS, ≥ 37,50 % de base Pt, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroplatinic Acid Hexahydrate |
Forme physique | Powder |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | H2PtCl6 · 6H2O |
Numéro UN | UN2507 |
Poids de la formule | 517.9g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥37.50% (Pt basis) |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Bouteille en verre |