Learn More
Chlorophylline, sel trisodique copiné, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403217
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Chlorophyllin, coppered trisodium salt is used in the spectrophotometric determination of Ven- lafaxine hydrochloride. A hybrid photoelectrochemical biofuel cell is composed of a TiO 2 film conductive glass electrode sensitized by a copper chlorophyll trisodium salt. Visible light-sensitive gels were prepared by introducing a chromophore (trisodium salt of copper chlorophyllin) to thermosensitive gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La chlorophylline, un sel trisodique de cuivre, est utilisée dans la détermination spectrophotométrique du chlorydrate de venlafaxine. Une cellule de biocarburant photoélectrochimique hybride est composée d’une électrode en verre conductrice de film TiO 2 sensibilisée par un sel trisodique de chlorophylle en cuivre. Des gels visibles sensibles à la lumière ont été préparés en introduisant un chromophore (sel trisodique de la chlorophylline de cuivre) dans des gels thermosensibles.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11006-34-1
Formule moléculaire C34H31CuN4Na3O6
Numéro MDL MFCD00012149
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorophyllin
Note relative au nom coppered trisodium salt
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 724.15