Learn More
Molecular Probes™ Chloromethyl Latex Beads, 4% w/v, 0.1 μm
Microbilles de latex de chlorométhyle, 4 % p / v, 0,1 μm
Marque: Molecular Probes™ C37488
265.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison d’agencement des chaînes en polystyrène dans la microbille, la surface est très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.Le latex de chlorométhyle possède une densité élevée de groupes chlorométhyles attachés à l’unité monomérique du styrène. Ces groupes fonctionnels réactifs de surface réagissent directement avec des groupes aminés dans des anticorps, des antigènes ou d’autres ligands dans des conditions aqueuses douces pour obtenir un produit covalent stable par un processus en une seule étape. Les particules sont stabilisées par des groupes de sulfate chargés négativement. Ce type de particules peut être utilisé à des pH élevés et faibles. Il s’agit d’un latex hydrophobe.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
- 25 tailles disponibles entre 0,02 et 16 microns
- 20 surfaces différentes : pour une conjugaison facile à pratiquement n’importe quel matériau
- Sans surfactant : ultra-propre
- Diverses quantités : de millilitres à 500 litres.
Principales applications de microsphères - Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
- Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
- Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
- Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
À usage de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Microbilles de latex très actives | |
15 mL | |
Chlorométhyle |
Polystyrène | |
IDC | |
Température ambiante | |
0,1 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.