Learn More
Chloroformate de chlorométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
64.62€ - 231.15€
Identifiants chimiques
CAS | 22128-62-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.936 |
Numéro MDL | MFCD00077688 |
Clé InChI | JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chloromethyl chloroformate, chloromethylchloroformate, chloroformic acid chloromethyl ester, carbonochloridic acid, chloromethyl ester, palite, chlormethylchlorformiat, clco2ch2cl, chlormethylchlorocarbonat, chloromethyl choroformate, choromethyl chloroformate |
CID PubChem | 62754 |
Nom IUPAC | chlorométhyl carbonochloridate |
SMILES | C(OC(=O)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317476
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09527.09 |
10 g |
64.62€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327476
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09527.18 |
50 g |
231.15€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chloromethyl chloroformate is used as an intermediate in pharmaceuticals and in manufacture other chemicals. It acts as a reactant in the synthesis of aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac, flufenamic acid and in monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chloroformate de chlorométhyle est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et dans la fabrication d’autres produits chimiques. Il agit comme réactif dans la synthèse d’esters aminocarbonyméthyliques du diclofénac, de l’acide flufenamique et dans les médicaments monométhoxypoly(éthylèneglycol) de la cyclosporine A.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
Identifiants chimiques
22128-62-7 | |
128.936 | |
JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N | |
62754 | |
C(OC(=O)Cl)Cl |
C2H2Cl2O2 | |
MFCD00077688 | |
chloromethyl chloroformate, chloromethylchloroformate, chloroformic acid chloromethyl ester, carbonochloridic acid, chloromethyl ester, palite, chlormethylchlorformiat, clco2ch2cl, chlormethylchlorocarbonat, chloromethyl choroformate, choromethyl chloroformate | |
chlorométhyl carbonochloridate |
Spécification
Chloromethyl chloroformate | |
<-20°C | |
107°C to 108°C | |
Acrid | |
ClCO2CH2Cl | |
MFCD00077688 | |
506426 | |
chloromethyl chloroformate, chloromethylchloroformate, chloroformic acid chloromethyl ester, carbonochloridic acid, chloromethyl ester, palite, chlormethylchlorformiat, clco2ch2cl, chlormethylchlorocarbonat, chloromethyl choroformate, choromethyl chloroformate | |
JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N | |
chlorométhyl carbonochloridate | |
62754 | |
97% |
22128-62-7 | |
1.465 | |
95°C (203°F) | |
C2H2Cl2O2 | |
1.4295 | |
UN2745 | |
Moisture sensitive | |
Slightly miscible with water. | |
C(OC(=O)Cl)Cl | |
128.936 | |
128.94 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314-H318-H302
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROMÉTHYL CHLOROFORMATE
missing translation for 'einecsNumber' : 244-793-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only