Learn More
Chloroiodométhane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
29.55€ - 323.61€
Identifiants chimiques
CAS | 593-71-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2ClI |
Numéro MDL | MFCD00001078 |
Clé InChI | PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@ |
CID PubChem | 11644 |
Nom IUPAC | Chloro(iodo)méthane |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11032.09 |
10 g |
29.55€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11032.18 |
50 g |
65.02€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304569
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11032.30 |
250 g |
204.02€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498863
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11032.36 |
500 g |
323.61€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chloroiodométhane est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utile dans la cyclopropanation (réaction de Simmon-Smith), la réaction de Mannich, l’aminométhylation et l’époxydation.
Solubilité
Miscible à l’acétone, au benzène, à l’éther diéthylique et à l’alcool.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
593-71-5 | |
MFCD00001078 | |
chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@ | |
Chloro(iodo)méthane |
CH2ClI | |
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N | |
11644 |
Spécification
Chloroiodomethane | |
593-71-5 | |
108°C to 109°C | |
CH2ClI | |
MFCD00001078 | |
1730802 | |
chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@ | |
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N | |
Chloro(iodo)méthane | |
11644 | |
98% |
Stabilized with copper | |
2.416 | |
None | |
1.5822 | |
UN2810 | |
Light sensitive | |
Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol. | |
C(Cl)I | |
176.381 | |
176.38 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-804-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante