Learn More
Chloroforme, technique, stabilisé à l’amylène, ≥ 99 % (GC), Honeywell
Code produit. 15612600 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
250 kg, Tambour métallique
Click to view available options
Quantité:
250 kg
Conditionnement:
Tambour métallique
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Technique, stabilisé à l’amylène, ≥ 99 % (GC)
  • Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 %
  • Variation possible de la couleur et de la forme physique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Note relative au nom Technical, amylene stabilized, ≥99% (GC)
CAS 67-66-3
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Point de fusion -63°C (literature)
Densité 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 61°C
Conditionnement Tambour métallique
Formule moléculaire CHCl3
Formule linéaire C2H5COCH3
Numéro MDL MFCD00000826
Quantité 250 kg
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nom IUPAC chloroforme
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Technique
Nom du produit
Chloroforme, technique, stabilisé à l’amylène, ≥ 99 % (GC), Honeywell >