Learn More
Chloroforme, stabilisé à l’éthanol, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Chloroforme, > -99 %, CHCl3, numéro CAS 67-66-3, 64-17-5, trichlorométhane, trichloroforme, trichlorméthone, trichlorure de méthyle, cloroformio, trichlorure de méthényle, trichlorure de formyle, méthane, trichloro, chloroforme, trichlorure de méthane, 2,5 L
100.50€ - 199.64€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10289473
|
Thermo Scientific Acros
390760010 |
1 L | Flacon en verre |
100.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11360856
|
Thermo Scientific Acros
390760025 |
2.5 L | Flacon en verre |
199.64€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLCIdentifiants chimiques
67-66-3, 64-17-5 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
ClC(Cl)Cl |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 |
Spécification
Chloroform | |
Stabilized with ethanol | |
67-66-3, 64-17-5 | |
1.4800g/mL | |
Crystals | |
99+% | |
1.48 | |
CHCl3 | |
0.56 mPa.s (20°C) | |
15, 2142 | |
Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
≥99% |
-63.0°C | |
0.009 max. at 300nm, 0.046 max. at 265nm, 0.301 max. at 250nm, 0.699 max. at 245nm, 1 cm cell vs water, 1 cm cell vs water at 0nm | |
Blanc | |
61.0°C | |
1.4443 to 1.4463 | |
0.0002 % max. | |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
0.01% Max. (K.F.) | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichlorométhane | |
6212 | |
119.38 | |
HPLC |
Sécurité et traitement
GHS P Statement Harmful if swallowed. Toxic if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Suspected of causing cancer. Suspected of damaging the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avertissement
- Chloroform, stabilized with ethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Chloroform, Ethyl alcohol