missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloroform, SPEX CertiPrep™

Code produit. 11914924
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité

Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable

Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques

AnalyteN° CASConcentration
Chloroforme67-66-31000 μg/ml

Certifications

Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001

Compliance

Certifié conforme à GHS/OSHA

Spécification

Nom chimique ou matériau Chloroform
CAS 67-66-3, 67-56-1
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 1 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Formule moléculaire CHCl3
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nom IUPAC trichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Solvant ou matrice Methanol-P&T
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: chloroform, methanol

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'