Learn More
Chloroforme, qualité spectrophotométrique, supérieur à 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348377
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC chloroforme
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion °C to 63°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.492
Point d’ébullition 60.5°C to 61.5°C
Quantité 4 L
Odeur Characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.446
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Tension de vapeur 210 hPa (158mm Hg) at 20°C
Beilstein 1731042
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Poids de la formule 119.38
Qualité Spectrophotométrique