Learn More
Chloroforme, purifié, Macron Fine Chemicals™
Code produit. 15558694
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Produit chimique de bonne qualité, filtré à l’aide d’un filtre de 0 à 0,2 μm.
  • Aucun recueil pharmaceutique actuel
  • Anciennement répertorié dans le recueil USP-NF
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63.5°C
CAS 67-66-3
Couleur Incolore
Aspect Clear
Densité 1.48kg/L at 25°C
Point d’ébullition 61.2°C
Quantité 1 L
Odeur Sweet
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Filtered through a 0.2μm filter
Formule moléculaire CHCl3
Numéro MDL MFCD00000826
Eau Passes test
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Poids de la formule 119.4g/mol
Qualité Purifié(e)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.