Learn More
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, contient 1 %v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
28.70€ - 157.00€
Identifiants chimiques
CAS | 865-49-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.375 |
Numéro MDL | MFCD00000827 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N |
Synonyme | chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero |
CID PubChem | 71583 |
ChEBI | CHEBI:85365 |
Nom IUPAC | trichloro(deutério)méthane |
SMILES | C(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10215790
|
Thermo Scientific Acros
166260250 |
25 ml | Flacon en verre |
28.70€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10551611
|
Thermo Scientific Acros
166260500 |
50 ml | Flacon en verre |
48.80€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10418910
|
Thermo Scientific Acros
166261000 |
100 ml | Flacon en verre |
72.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10347250
|
Thermo Scientific Acros
166262500 |
250 ml | Flacon en verre |
157.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
865-49-6 | |
120.375 | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
71583 | |
trichloro(deutério)méthane |
CHCl3 | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
CHEBI:85365 | |
C(Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Chloroform-d | |
Blanc | |
1.5000g/mL | |
0,02% max. (coulométrique) | |
-64.0°C | |
CHCl3 | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
C(Cl)(Cl)Cl | |
120.375 | |
CHEBI:85365 | |
RMN |
Cristaux ou poudre cristalline | |
99.8 atom % D | |
99,75 % min | |
865-49-6 | |
60.0°C | |
CDCl3 | |
01, IV, 54 | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
trichloro(deutério)méthane | |
71583 | |
120.39 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child.
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-742-4
- Chloroform-d
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only