Learn More
Chloroforme-d, 99,8 % (isotopique), contient 0,03 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
28.70€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 865-49-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.375 |
Numéro MDL | MFCD00000827 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N |
Synonyme | chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero |
CID PubChem | 71583 |
ChEBI | CHEBI:85365 |
Nom IUPAC | trichloro(deutério)méthane |
SMILES | C(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430391
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041389.14 |
25 g |
28.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440391
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
100 g |
60.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450391
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041389.59 |
5 x 100g |
234.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
865-49-6 | |
120.375 | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
71583 | |
trichloro(deutério)méthane |
CHCl3 | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
CHEBI:85365 | |
C(Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Chloroform-d | |
Incolore | |
1,50 g/ml | |
Sensible à la lumière et à l’humidité. | |
-64°C | |
CHCl3 | |
UN1888 | |
Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone. | |
C(Cl)(Cl)Cl | |
120.375 | |
CHEBI:85365 | |
99.8% |
Liquide | |
Isotopic | |
1,4445 | |
865-49-6 | |
62°C | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
trichloro(deutério)méthane | |
71583 | |
120.38 | |
Contient 0,03 % v/v TMS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H373-H302-H315
Susceptible de provoquer le cancer.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROFORME
missing translation for 'einecsNumber' : 212-742-4
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2°C à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only