Learn More
Chloroforme, CHROMASOLV™ pour l’analyse des résidus, contient ∼1 % d’éthanol comme stabilisateur, ≥99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- Pour la chromatographie en phase gazeuse (CPG)
- Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et d’autres substances peu volatiles utilisant la CPG
- Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroform |
Point de fusion | -63°C (literature) |
Note relative au nom | CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8% |
% min. CAS | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
% max. CAS | ≤100.0000%, <1.0000% |
Densité | 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 60°C to 62°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Notes de pourcentage du dosage | GC produit+éthanol |