Learn More
Chloroforme, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,8 %, stabilisé à l’amylène, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroform |
Point de fusion | -63°C (literature) |
Note relative au nom | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized |
Absorbance | max. 1.00 at 250 nm, max. 0.30 at 260 nm, max. 0.005 280 nm |
% min. CAS | ≥90.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000% |
Formule linéaire | CHCl3 |
Numéro UN | UN1888 |
Beilstein | 1731042 |
Poids de la formule | 119.38 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chloroform
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.