Learn More
Chloroform, Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit. 15625690
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Biotech Grade,≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) a développé les premiers solvants de haute pureté il y a plus de 50 ans
  • À mesure que de nouvelles applications et techniques émergent, Burdick & Jackson continue de développer des produits répondant aux standards les plus exigeants des laboratoires et de la production pharmaceutique
  • Nos solutions d’emballage, allant de l’échelle du laboratoire à celle de la production, offrent à nos clients une valeur ajoutée, une efficacité et une sécurité accrue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63°C (literature)
Note relative au nom Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 61°C
Quantité 2 L
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Biotech