Learn More
Chloroforme, réactif ACS, avec stabilisant (amylènes), ≥ 99,8 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Réactif ACS, contient des amylènes comme stabilisant, ≥ 99,8 %
37.26€ - 363.20€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15675640
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472476-500ML |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15655640
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472476-1L |
1 L | Flacon en verre |
84.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15665640
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472476-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
173.92€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15685640
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472476-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre |
363.20€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
ClC(Cl)Cl |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 |
Spécification
Chloroform | |
67-66-3 | |
1.492g/mL at 25°C, 1.48g/mL at 25°C | |
Sweet | |
MFCD00000826 | |
1731042 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichloromethane | |
6212 | |
CHEBI:35255 | |
160mmHg (20°C) | |
Réactif ACS |
Containsamylenes as stabilizer | |
-61.3°C | |
61°C | |
CHCl3 | |
UN1888 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
4.1 (vs air) | |
119.38g/mol | |
≥99.8% | |
Liquid |
Sécurité et traitement
P261-P281-P305 + P351 + P338-P311
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-663-8