Learn More
Chloroforme, ACS, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348527
Chloroforme, ACS, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348527
4 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 4 L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11348527
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032614.K7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Chloroform is suitable for pesticide analysis, environmental and GC analysis. It is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63°C
Densité 1.492 g/mol
Point d’ébullition 60.5°C to 61.5°C
Quantité 4 L
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.446
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Beilstein 1731042
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids de la formule 119.38
Qualité Réactif ACS
Nom du produit
Chloroforme, ACS, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >