Learn More
Chloroforme, 99 %, stable avec 0,8-1 % d’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429830
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 mL
Chloroform is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroforme est un solvant de laboratoire couramment utilisé. Il était auparavant utilisé comme anesthésique. Il est également utilisé comme précurseur du PTFE et des réfrigérants. Le chloroforme a été utilisé dans le passé comme solvant d’extraction pour les graisses, les huiles et les graisses. Il est utile pour la libération rapide et simple des protéines périplasmiques. Le mélange de thiocyanate de guanidinium-phénol-chloroforme joue un rôle essentiel dans le processus d’isolement de l’ARN.
Solubilité
Miscible avec de l’éther diéthylique, des huiles, de la ligroine, de l’alcool, de l’acétone, du tétrachlorure de carbone et du sulfure de carbone. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Il s’agit d’un composé chimique stable et sensible à la lumière. Incompatible avec les métaux, les alcalis. Conservez le matériau à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes et d’autres sources d’inflammation. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63°C
Note relative au nom stabilized with 0.8 to 1% ethanol
Densité 1.492
Point d’ébullition 60.5°C to 61.5°C
Quantité 2500 mL
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.444
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,acetone,carbon tetrachloride and carbondisulfide.Slightly miscible with water.
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté 99%