Learn More
Chlorodiphénylsilane, technique 90 %, Thermo Scientific Chemicals
77.30€ - 252.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1631-83-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.747 |
Numéro MDL | MFCD00045144 |
Clé InChI | YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon |
CID PubChem | 6327323 |
Nom IUPAC | chloro(diphényl)silicone |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03602.06 |
5 g |
77.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03602.14 |
25 g |
252.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorodiphenylsilane is used in Medicine field, electronics industry, polymer materials. It is used in reduction of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorodiphénylsilane est utilisé dans le domaine de la médecine, l’industrie électronique, les matériaux polymères. Il est utilisé dans la réduction des alcools.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver loin des bases, de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
Identifiants chimiques
1631-83-0 | |
217.747 | |
YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N | |
6327323 | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl |
C12H10ClSi | |
MFCD00045144 | |
chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon | |
chloro(diphényl)silicone |
Spécification
280°C | |
1631-83-0 | |
MFCD00045144 | |
2937164 | |
chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon | |
YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(diphényl)silicone | |
6327323 | |
90% | |
1.579 | |
1.123 |
Chlorodiphenylsilane | |
C12H10ClSi | |
UN2987 | |
105°C (221°F) | |
Reacts with water. | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl | |
217.747 | |
218.76 | |
Technique | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROSILANES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-634-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only