Learn More
Chlorodiméthylphénylsilane, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.30€ - 296.00€
Identifiants chimiques
CAS | 768-33-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.71 |
Numéro MDL | MFCD00000499 |
Clé InChI | KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814 |
CID PubChem | 13029 |
Nom IUPAC | chlorodimethylphenylsilane |
SMILES | C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11457537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15638.06 |
5 g |
49.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11467537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15638.14 |
25 g |
98.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15638.22 |
100 g |
296.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorodimethylphenylsilane is used in the synthesis of enantioenriched allenylsilanes through an ortho-ester Claisen rearrangement of chiral and silylpropargylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorodiméthylphénylsilane est utilisé dans la synthèse d’allénylsilanes énantioenrichies par réarrangement d’ortho-ester Claisen d’alcools chiraux et silylpropargyliques.
Solubilité
Miscible avec tétrahydrofurane, l’éther et l’hexane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et l’humidité.
Identifiants chimiques
768-33-2 | |
170.71 | |
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N | |
13029 | |
C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1 |
C8H11ClSi | |
MFCD00000499 | |
chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814 | |
chlorodimethylphenylsilane |
Spécification
192°C to 193°C | |
768-33-2 | |
MFCD00000499 | |
606292 | |
chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814 | |
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N | |
chlorodimethylphenylsilane | |
13029 | |
≥97% | |
Moisture sensitive |
Chlorodimethylphenylsilane | |
C8H11ClSi | |
UN2987 | |
72°C (161°F) | |
Miscible with tetrahydrofuran,ether and hexane. | |
C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1 | |
170.71 | |
170.72 | |
1.509 | |
1.032 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROSILANES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-193-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only