Learn More
Chlorodiméthylphénylsilane, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477537
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Chlorodimethylphenylsilane is used in the synthesis of enantioenriched allenylsilanes through an ortho-ester Claisen rearrangement of chiral and silylpropargylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorodiméthylphénylsilane est utilisé dans la synthèse d’allénylsilanes énantioenrichies par réarrangement d’ortho-ester Claisen d’alcools chiraux et silylpropargyliques.
Solubilité
Miscible avec tétrahydrofurane, l’éther et l’hexane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-33-2
Formule moléculaire C8H11ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 170.71
Numéro MDL MFCD00000499
Clé InChI KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
CID PubChem 13029
Nom IUPAC chlorodimethylphenylsilane
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 192°C to 193°C
Nom chimique ou matériau Chlorodimethylphenylsilane
Quantité 100 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 606292
Point d’éclair 72°C (161°F)
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran,ether and hexane.
Poids de la formule 170.72
Pourcentage de pureté ≥97%
Indice de réfraction 1.509
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.032