Learn More
Chlorodiméthyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11379305
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1481-41-0
Formule moléculaire C5H10ClF3Si
Poids moléculaire (g/mol) 190.665
Numéro MDL MFCD00053211
Clé InChI KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
CID PubChem 73866
Nom IUPAC chloro-diméthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
SMILES C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
Spécification
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Nom chimique ou matériau Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN2985
Beilstein 1741726
Point d’éclair 20°C (68°F)
Poids de la formule 190.67
Pourcentage de pureté 96%
Indice de réfraction 1.375
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.105