Learn More
Chlorocyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.40€ - 110.00€
Identifiants chimiques
CAS | 542-18-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11Cl |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.604 |
Numéro MDL | MFCD00003822 |
Clé InChI | UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane |
CID PubChem | 10952 |
ChEBI | CHEBI:39156 |
Nom IUPAC | Chlorocyclohexane |
SMILES | C1CCC(CC1)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04349.30 |
250 g |
33.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04349.0B |
1000 g |
110.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorocyclohexane is used as the raw material in synthesis agrochemical and medicine chemical engineering products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorocyclohexane est utilisé comme matière première dans les produits agrochimiques de synthèse et les produits d’ingénierie chimique de médecine.
Solubilité
Soluble in dans l’eau .0.02 g/l (20°C). Soluble dans l’alcool et l’éther diéthylique.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les bases fortes.
Identifiants chimiques
542-18-7 | |
118.604 | |
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N | |
10952 | |
Chlorocyclohexane |
C6H11Cl | |
MFCD00003822 | |
cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane | |
CHEBI:39156 | |
C1CCC(CC1)Cl |
Spécification
Chlorocyclohexane | |
-44°C | |
141°C to 143°C | |
Unpleasant | |
1.462 | |
UN1993 | |
14,2732 | |
Soluble in water.0.02g/L (20°C). Soluble in alcohol and diethyl ether. | |
C1CCC(CC1)Cl | |
118.604 | |
CHEBI:39156 | |
98% |
542-18-7 | |
1 | |
28°C (82°F) | |
C6H11Cl | |
MFCD00003822 | |
1900796 | |
cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane | |
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorocyclohexane | |
10952 | |
118.61 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-806-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GU8685000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only