Learn More
Chlorure de chlorocarbonylsulfényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
22.90€ - 57.10€
Identifiants chimiques
CAS 2757-23-5
Formule moléculaire CCl2OS
Poids moléculaire (g/mol) 130.97
Numéro MDL MFCD00000703
Clé InChI MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
CID PubChem 75990
Nom IUPAC S-chloro chlorométhanethioate
SMILES ClSC(Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362516
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06432.03
1 g
22.90€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11372516
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06432.06
5 g
57.10€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2757-23-5
130.97
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
75990
ClSC(Cl)=O
CCl2OS
MFCD00000703
chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
S-chloro chlorométhanethioate
Spécification
Chlorocarbonylsulfenyl chloride
98°C to 101°C
MFCD00000703
506318
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
S-chloro chlorométhanethioate
75990
97%
2757-23-5
CCl2OS
UN3265
chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
ClSC(Cl)=O
130.97
130.98
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.