Learn More
Chlorure de chlorocarbonylsulfényle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
67.50€ - 192.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2757-23-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CCl2OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.97 |
Numéro MDL | MFCD00000703 |
Clé InChI | MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo |
CID PubChem | 75990 |
SMILES | ClSC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10183434
|
Thermo Scientific Acros
224340050 |
5 g | Flacon en verre |
67.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10492704
|
Thermo Scientific Acros
224340250 |
25 g | Flacon en verre |
192.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
2757-23-5 | |
130.97 | |
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N | |
75990 |
CCl2OS | |
MFCD00000703 | |
chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo | |
ClSC(Cl)=O |
Spezifikation
Chlorocarbonylsulfenyl chloride | |
Jaune | |
98°C to 100°C | |
Authentique | |
CCl2OS | |
MFCD00000703 | |
chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo | |
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(chlorosulfanyl)méthanone | |
75990 | |
95% |
2757-23-5 | |
1.5800g/mL | |
62°C | |
94% min. (GC) | |
ClCOSCl | |
1.58 | |
Solubility in water: reacts | |
ClSC(Cl)=O | |
130.97 | |
130.98 | |
Liquide, fumant dans de l’air humide |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-415-2
- Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.