Learn More
Chlorobenzène, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
59.50€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-90-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Cl |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.56 |
Numéro MDL | 530 |
Clé InChI | MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | chlorobenzène |
SMILES | ClC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10131660
|
Fisher Chemical
C/4681/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
59.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10795511
|
Fisher Chemical
C/4681/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
107.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10283800
|
Fisher Chemical
C/4681/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
117.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
108-90-7 | |
112.56 | |
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N | |
ClC1=CC=CC=C1 |
C6H5Cl | |
530 | |
chlorobenzène |
Spécification
-45°C | |
131°C | |
C6H5Cl | |
12mbar at 20°C | |
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N | |
chlorobenzène | |
112.56g/mol |
108-90-7 | |
Liquide | |
530 | |
0.8 mPaS at 20°C | |
ClC1=CC=CC=C1 | |
112.56 |