Learn More
Acide chloraurique, extra pur, environ 51 % Au, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
1 g, flacon
Spécification
Spécification
Point de fusion | 30°C |
CAS | 16903-35-8 |
Couleur | Orange |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 g |
Formule moléculaire | HAuCl4 |
Numéro MDL | 149903 |
Poids de la formule | 339.78g/mol |
Conditionnement | Flacon |