Learn More
Chloroacétonitrile, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15403067
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Chloroacetonitrile is used in the electrochemical synthesis of cyanoacetic acid with carbon dioxide. It is involved in phase-transfer-catalyzed Darzen's condensation reaction with cyclohexanone. It is also used as an eluent additive in thermospray liquid chromatography/mass spectrometry. Further, it is used to prepare polysubstituted pyrido[1,2-a]benzimidazole by reacting with other reactant such as malononitrile, aromatic aldehyde and pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroacétonitrile est utilisé dans la synthèse électrochimique de l’acide cyanoacétique avec du dioxyde de carbone. Il est impliqué dans la réaction de condensation de Darzen catalysée par transfert de phase avec la cyclohexanone. Il est également utilisé comme additif éluant dans la chromatographie liquide/spectrométrie de masse thermosoute. De plus, il est utilisé pour préparer le pyrido[1,2-a]benzimidazole polysubstitué en réagissant avec d’autres réactifs tels que le malononitrile, l’aldéhyde aromatique et la pyridine.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-14-2
Formule moléculaire C2H2ClN
Poids moléculaire (g/mol) 75.495
Numéro MDL MFCD00001885
Clé InChI RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
CID PubChem 7856
ChEBI CHEBI:82416
Nom IUPAC 2-Chloracétonitrile
SMILES C(C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetonitrile
Densité 1.195
Point d’ébullition 124°C to 126°C
Point d’éclair 56°C (132°F)
Formule linéaire ClCH2CN
Indice de réfraction 1.423
Quantité 1 kg
Numéro UN UN2668
Beilstein 506028
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 75.5
Pourcentage de pureté ≥98%