Learn More
Acide chloranilique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468733
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Chloranilic acid is used in spectrophotometry. It reacts with metal ions to form stable complexes. It is also used as a reactant in the preparation of dimethylbipyridyl complexes and (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene. Further, it is used in charge-transfer reactions with metoprolol tartrate. It is also employed in the synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity. In addition to this, it has potential antibacterial activities against methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide chloranilique est utilisé en spectrophotométrie. Il réagit avec les ions métalliques pour former des complexes stables. Il est également utilisé comme réactif dans la préparation de complexes de diméthylbipyridyle et de (nonylbenzimidazolyle)benzène. En outre, il est utilisé dans les réactions de transfert de charge avec le tartrate de métoprolol. Il est également employé dans la synthèse de métalla-rectangles dʼosmium avec lʼactivité anticancéreuse. En outre, il témoigne d’activités antibactériennes potentielles contre le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline.
Solubilité
Soluble dans lʼeau chaude et le méthanol. Insoluble dans les solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-88-7
Formule moléculaire C6H2Cl2O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.978
Numéro MDL MFCD00001596
Clé InChI IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
CID PubChem 66604
Nom IUPAC 2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloranilic acid
Point de fusion >300°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 1875040
Merck Index 14,2079
Informations sur la solubilité Soluble in hot water and methanol. Insoluble in organic solvents.
Poids de la formule 208.99
Pourcentage de pureté ≥98%