Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chitosane, poids moléculaire : 600,000-800,000
Le chitosan, numéro CAS 9012-76-4, est un polymère dérivé de la chitine.Il est utilisé dans la recherche en laboratoire sur les matériaux médicaux et la biomédecine en raison de ses effets bactéricides, antibactériens, anticancéreux et antiviraux démontrés.
104.52€ - 652.25€
Identifiants chimiques
CAS | 9012-76-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C56H103N9O39 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1526.464 |
Numéro MDL | MFCD00161512 |
Clé InChI | FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N |
Synonyme | chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f |
CID PubChem | 71853 |
Nom IUPAC | méthyle N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy |
SMILES | COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10636695
|
Thermo Scientific Chemicals
428850500 |
50 g | Flacon en plastique |
104.52€
50g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10421610
|
Thermo Scientific Chemicals
428851000 |
100 g | Flacon en plastique |
174.87€
100g |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10616290
|
Thermo Scientific Chemicals
428855000 |
500 g | Flacon en plastique |
652.25€
500g |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le chitosan est un polymère naturellement dérivé formé de la déacétylation de la chitine
• C’est un polysaccharide alcalin avec des propriétés hydratantes et d’adsorption
• Les dérivés du chitosan sont produits par modification chimique des groupes fonctionnels réactifs au chitosan
Application
• Le chitosan est utilisé dans la recherche en laboratoire sur les matériaux médicaux et la biomédecine en raison de ses effets bactéricides, antibactériens, anticancéreux et antiviraux.
Identifiants chimiques
9012-76-4 | |
1526.464 | |
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N | |
71853 | |
COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O |
C56H103N9O39 | |
MFCD00161512 | |
chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f | |
méthyle N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy |
Spécification
Chitosan | |
9012-76-4 | |
1.5% max. | |
MFCD00161512 | |
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N | |
méthyle N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy | |
71853 | |
Authentique | |
50 to 200mPa·s |
Blanc | |
Poudre | |
C56H103N9O39 | |
chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f | |
COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O | |
1526.464 | |
≥90% | |
10.0% max. |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Réfrigérateur +4°C
- Chitosan
RUO – Research Use Only