Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour CHI3L1/YKL-40 humain
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHCHI3L1X10
Description
The Human CHI3L1/YKL-40 ELISA quantitates Hu CHI3L1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CHI3L1. Principle of the method The Human CHI3L1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La glycoprotéine 39 du cartilage humain (GP-39), également connue sous le nom de YKL-40, est une glycoprotéine sécrétée par les chondrocytes articulaires, les synoviocytes et les macrophages. Les taux de GP-39 dans le sérum et le liquide synovial sont élevés dans les maladies inflammatoires et sont corrélés avec le degré de destruction des articulations dans la polyarthrite rhumatoïde. La GP-39 est exprimée dans les chondrocytes articulaires et les cellules synoviales, ainsi que dans le foie, mais elle est indétectable dans les tissus musculaires, les poumons, le pancréas, les cellules mononucléaires et les fibroblastes. La GP-39 est un autoantigène candidat dans l’arthrite rhumatoïde et est importante ppour la capacité des cellules à répondre et à faire face aux changements dans leur environnement.
Spécification
P36222 | |
6 pg/mL | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
1116 | |
<12% | |
Chromogen | |
10 x 96 tests | |
Angiogenèse | |
2°C à 8°C | |
Human | |
4 heures 45 min |
6.14 to 1500 pg/mL | |
6 pg/mL to 1,500 pg/mL | |
Biotine | |
Kinase & Inhibitors | |
Cet anticorps de la paire ELISA détecte l’CHI3L1 humaine. Autres espèces non encore déterminées. | |
Human | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ASRT7,CGP-39,GP-39,GP39,HC-gp39,HCGP-3 P,YKL-40,YKL40,YYL-40,hCGP-39 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 µL; Serum, 1 µL; Supernatant, 100 µL | |
ASRT7, CGP-39, GP-39, GP39, HC-gp39, HCGP-3 P, YKL-40, YKL40, YYL-40, hCGP-39 | |
1 heures 20 min |