Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur coffre pour modèles Innova™ C585, C760, CryoCube™ séries FC660
Stockez vos boîtes de stockage de congélateur dans des racks de congélateur organisés. Ces racks métalliques optimisent l’espace disponible dans le congélateur et facilitent la recherche des éléments que vous désirez.
152.00€ - 157.00€
Spécification
Type de produit | Rack à accès latéral pour congélateurs coffres |
---|---|
Couleur | Argent |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Rack pour congélateur de coffre pour Innova™ C585, C760, CryoCube™ série FC660 |
Hauteur (métrique) | 751 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11319904
|
Eppendorf™
K0641-1700 |
Boîtes de 3 po (9) | 140 mm |
157.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11602824
|
Eppendorf™
K0641-1750 |
Boîtes de 4 po (6) | 141 mm |
152.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
MA/PN : K0641-1700- Rack pour boîtes de 76 mm (3 po)
- Taille max. de la boîte : 133 x 133 mm
- Rack à accès latéral
- Dimensions ext. du rack (P x l x H) : 136 x 140 x 751 cm (5,4 x 5,5 x 29,6 po)
- Nombre max. de boîtes par rack : 9 (1 x 9)
- Matériau : Aluminium
- Pour congélateur coffre ultra-basse température : Innova C585™ (max. 288 boîtes), Innova™ C760 (max. 396 boîtes), CryoCube™ FC660/ FC660h (max. 360 boîtes)
- Rack pour boîtes de 102 mm (4 po)
- Taille max. de la boîte : 133 x 133
- Rack à accès latéral
- Dimensions ext. du rack (P x l x H) : 136 x 141 x 751 (5.4 x 5.6 x 29.6 po)
Spécification
Rack à accès latéral pour congélateurs coffres | |
Acier inoxydable | |
751 mm |
Argent | |
Rack pour congélateur de coffre pour Innova™ C585, C760, CryoCube™ série FC660 | |
136 mm |