Learn More
Saint Gobain Life Sciences Flacons gradués à col étroit Chemware™ PFA
Click to view available options
Capacité:
100 ml
250 ml
5000 ml
Description
- Ultra-pure : la teneur en ions métalliques la plus faible de tous les fluoropolymères
- Produit incassable
- Chimiquement inerte
- Non adhérent, facile à nettoyer
- Utilisation pour le stockage dans le traitement pharmaceutique et semi-conducteur (étapes intermédiaires)
Spécification
Spécification
Capacité | 5000 ml |
Capacité (métrique) | 5000 mL |
Capacité (impériale) | 1.3 gal. |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 36,4 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 316,7 mm |
Matériau | PFA |
Graduated | Oui |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Bottle |