Learn More
Saint Gobain Life Sciences Flacons Erlenmeyer gradués en PFA Chemware™
Chimiquement inerte pour des applications ultra-pures
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069075
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gradué
- Transparent pour une visualisation facile
- Surface PFA non adhésive facile à nettoyer
- Peut être mis au micro-ondes
Spécification
3.4 oz. | |
23 mm | |
PFA | |
97 mm | |
Yes |
Transparent | |
100 ml | |
3.8 in. | |
Erlenmeyer Flask |