Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d'injection d'échantillons Cheminert™, acier inoxydable, 10 μl
Utilisez les injecteurs de microalésage Thermo Scientific™ Cheminert™ modèle C2 comme injecteurs ou vannes de commutation.
Marque: Thermo Scientific™ CSL10
Description
Utilisez les injecteurs de microalésage Thermo Scientific™ Cheminert™ modèle C2 comme injecteurs ou vannes de commutation. Il peut être actionné manuellement ou à l'aide d'un actionneur microélectronique. Avec des raccords de 1/16 in. Et des ports de 0.010 in., il est disponible en configurations à six ou dix ports et comprend une boucle d'échantillonnage de 5 μl.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
10 µl | |
Sample Injector Loop | |
Stainless Steel |