Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur Microbore Cheminert modèle C2
Utilisable avec un injecteur ou une vanne de commutation.
Marque:  Thermo Scientific™ CZSL10PK
Code produit. 11523970
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • raccords de 1/16 pouce
  • Ports de 0,010 po
  • Disponible avec configuration à 6 orifices ou 10 orifices
  • Disponible avec commande manuelle ou microélectrique.
Spécification
Spécification
10 μl