Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur pour flacon en ECTFE résistant aux produits chimiques Stuart™
Adaptateur pour flacon en ECTFE résistant aux produits chimiques compatible avec la gamme Stuart™ de distributeurs adaptables sur flacons
Marque: Cole-Parmer™ 10116-93
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec une grande variété de distributeurs adaptables sur flacons Stuart™
- ECTFE résistant aux produits chimiques
- Disponible en taille de filetage de 38 ou de 40 mm
Spécification
Adaptateur | |
ECTFE | |
Distributeur adaptable sur flacons Pressmatic | |
38 mm |